Learn More
Étalon d'huile de calcium dans l'huile de base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit 15638325 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15638325 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15638325 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ORGCA84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89€
    94.14€ / 50g
    Économisez 18.75€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ca5000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-70-2, 8042-47-5
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire Ca
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix Huile de base 75
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
CID PubChem 5460341
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:29320
Qualité Plasma
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire