Learn More
Oxalate de calcium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308357
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308357 100 g 100g
11318357 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032430.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-28-5
Formule moléculaire C2H2CaO5
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Numéro MDL MFCD00150039
Clé InChI LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
CID PubChem 165350
Nom IUPAC calcium ; oxalate ; hydrate
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium oxalate
Point de fusion 200°C
Note relative au nom monohydrate
Forme physique Poudre/grumeau
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.11 (128.10 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.12
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA, calcium salt