Learn More
Oxalate de calcium monohydraté, 99,9985 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11322108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11322108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013007.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-28-5
Formule moléculaire C2H2CaO5
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Numéro MDL MFCD00150039
Clé InChI LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
CID PubChem 165350
Nom IUPAC calcium ; oxalate ; hydrate
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium oxalate monohydrate
Point de fusion 200°C
Note relative au nom H2O at 200°
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.11 (128.10 Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 2.12 g/cm3