Learn More
Oxyde de calcium, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697532 1 kg Flacon en verre 1kg
10542934 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10697532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196910010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nom IUPAC oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium oxide
Point de fusion 2570.0°C
Couleur Beige
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Perte par calcination 3.5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaO
Merck Index 15, 1688
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts), soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 56.08
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxide