Learn More
Oxyde de calcium, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301458 50 g 50g
11381448 250 g 250g
11391448 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11301458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010923.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Nom chimique ou matériau Calcium oxide
Point de fusion 2572°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.83
Sensibilité Air and moisture sensitive
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metal basis)
Densité 3.25-3.38 g/cm3
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in methanol
Nom IUPAC oxocalcium
Poids de la formule 56.08
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide