Learn More
Oxyde de calcium, extra pur, SLR, morceau, Fisher Chemical
Code produit 10457630 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10457630 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10457630 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/2100/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Point de fusion 2570°C
CAS 1305-78-8
Couleur Beige
pH 12.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CaO
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Ca++]
Nom IUPAC calcium oxidandiide
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Poids de la formule 56.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxyde