Learn More
Oxyde de calcium, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15681090 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
20kg
5kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15681090 1 kg 1kg
15691090 2.5 kg 2.50kg
15611100 5 kg 5kg
15621100 6 x 1 kg 6 pièces
15601100 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15681090 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 120471KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Puriss., conforme aux normes analytiques de FCC, 96 à 100,5 % (ex substance allumée), poudre (fine)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Oxide
Note relative au nom Meets analytical specification of FCC
Forme physique Fine Powder
Quantité 1 kg
Formule linéaire CaO
Numéro UN 1910
Nom IUPAC oxyde de calcium
Poids de la formule 56.08g/mol
Pourcentage de pureté 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Qualité puriss.
Densité 3.3g/mL at 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide