Learn More
Calcium Oxide, Reagent grade, Honeywell™
Code produit 15632700 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15632700 500 g Flacon poly 500g
15622700 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15632700 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 248568500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nom IUPAC calcium oxidandiide
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Nom chimique ou matériau Calcium Oxide
Point de fusion 2572°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire CaO
Numéro UN UN1910
Poids de la formule 56.08g/mol
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 3.3g/mL at 25°C