Learn More
Pantothénate de calcium, Mikromol™
Description
Pantothénate de calcium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Pantothenate |
| CAS | 137-08-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Calcium Pantothenate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | 2 C9 H16 N O5 . Ca |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt, beta-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, Calcium D-(+)-N-(alpha,gamma-dihydroxy-beta,beta-dimethylbutyryl)-beta-alaninate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-alanine calcium, SKF-D-58861X |
| Formule InChI | InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | calcium ;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoate |
| Afficher plus |