Learn More
Phosphate de calcium, 96 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12065390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12065390 1 kg 1kg
12075390 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12065390 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    61.65€ / 1kg
    Économisez 11.80€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-87-4
Formule moléculaire Ca3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 310.18
Clé InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
CID PubChem 24456
ChEBI CHEBI:9679
Nom IUPAC diphosphate de tricalcium
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate
Point de fusion 1670.0°C
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Complexometry)
Formule linéaire Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Poids de la formule 310.18
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Pures