Learn More
Phosphate de calcium, 96 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium phosphate |
| Point de fusion | 1670.0°C |
| Quantité | 5 kg |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | Ca3(PO4)2 |
| Merck Index | 15,1696 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.1g/L (25°C) |
| Poids de la formule | 310.18 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
| Afficher plus |