Learn More
Phosphate de calcium dibasique, 97 %, pur, anhydre
Code produit 10318400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10318400 25 g Flacon en plastique 25g
10770911 1 kg Flacon en plastique 1kg
11375922 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10318400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215710250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 7757-93-9 | CaHO4P | 136,06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-93-9
Formule moléculaire CaHO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
Numéro MDL MFCD00010909
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
CID PubChem 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate, dibasic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaHPO4
Merck Index 15,1694
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 136.06
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement