Learn More
Phosphate de calcium dibasique, 97 %, pur, anhydre
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium phosphate, dibasic |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | CaHPO4 |
| Merck Index | 15,1694 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 136.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement