Learn More
Phosphate de calcium, dibasique, 98+ %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12675027 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12675027 50 g Flacon en plastique 50g
12665027 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12675027 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446430500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-93-9
Formule moléculaire CaHO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
Numéro MDL MFCD00010909
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
CID PubChem 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate, dibasic
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 103% (Complexometry)
Formule linéaire CaHPO4
Merck Index 15,1694
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 136.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique