Learn More
Phosphate de calcium, dibasique dihydraté, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10549423 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10549423 1 kg Flacon en plastique 1kg
10330584 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10549423 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-77-7 | CaHO42H2O | 172.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-77-7
Formule moléculaire CaHO42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.09
Numéro MDL MFCD00149621
Clé InChI XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
CID PubChem 104805
ChEBI CHEBI:4496
Nom IUPAC calcium ; phosphate d’hydrogène ; dihydrate
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry)
Formule linéaire CaHPO4·2H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (25°C)
Poids de la formule 172.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur
Identification Calcium: positive, Phosphate: positive
Perte par calcination 24.5% to 26.5% (800°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.