Learn More
Phosphate de calcium dibasique, MP Biomedicals
Code produit 11472401 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472401 100 g -
11482401 500 g -
11492401 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472401 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219380480
Identifiants chimiques
CAS 7757-93-9
Formule moléculaire CaHO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
Numéro MDL MFCD00010909
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
CID PubChem 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Phosphate Dibasic
Quantité 100 g
Poids de la formule 136.1