Learn More
Phosphate de calcium dibasique, puriss. p.a., > 98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Code produit 15611940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15611940 50 g Flacon poly 50g
15601940 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15611940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2117750G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., anhydre, > 98,5 % (KT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-93-9
Formule moléculaire CaHO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
Numéro MDL MFCD00010909
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
CID PubChem 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Phosphate Dibasic
Point de fusion ≥450°C
Couleur Blanc
Forme physique Anhydre
Quantité 50 g
Formule linéaire CaHPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.06g/mol
Pourcentage de pureté >98.5% (KT)
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder