Learn More
Phosphate de calcium dibasique, puriss. p.a., anhydre, > 98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Code produit 16615763 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16615763 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16615763 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 2117725KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate dibasic
CAS 7757-93-9
Couleur Blanc
% max. CAS 1
Quantité 25 kg
Formule moléculaire CaHO4P
Formule linéaire CaHPO4
Synonyme Calcium hydrogen phosphate
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
Qualité ACS