Learn More
Calcium Phosphate, Honeywell™
Code produit 15661940 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15661940 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15661940 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 212181KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Phosphate
CAS 7758-87-4
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Ca3O8P2
Numéro MDL MFCD00015984
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
Clé InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Nom IUPAC diphosphate de tricalcium
Poids moléculaire (g/mol) 310.174
CID PubChem 24456
ChEBI CHEBI:9679
Poids de la formule 310.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥96% (calc. as Ca3(PO4)2)
Qualité purum p.a.