Learn More
Phosphate de calcium, monobasique, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10116322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10116322 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10116322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate, monobasic
CAS 7758-23-8
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Complexometry)
Formule moléculaire CaH4O8P2
Formule linéaire Ca(H2PO4)2
Numéro MDL MFCD00010898
Merck Index 15,1695
Synonyme calcium biphosphate, monobasic calcium phosphate, calcium dihydrogen phosphate, acid calcium phosphate, primary calcium phosphate, monocalcium orthophosphate, c 38 phosphate, calcium diorthophosphate, monocalcium phosphate, monobasic, calcium dihydrogen orthophosphate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)(O)[O-].OP(=O)(O)[O-].[Ca+2]
Nom IUPAC hydrogonophosphate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 234.05
CID PubChem 24454
ChEBI CHEBI:35433
Poids de la formule 234.05
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium phosphate, monobasic