Learn More
Phosphate de calcium, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15597904 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15597904 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597904 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 143005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Phosphate
CAS 7757-93-9
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire CaHO4P
Numéro MDL MFCD00010909
Synonyme calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
CID PubChem 24441
ChEBI CHEBI:32596
Poids de la formule 136.06
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.30kg