Learn More
Phosphate de calcium (pyro), 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Calcium phosphate (pyro) |
| Point de fusion | 1230°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 3.09 g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 254.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥96% |
Safety and Handling
- Calcium phosphate (pyro)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Diphosphoric acid, calcium salt