Learn More
Phosphate de calcium tribasique, poudre NF, FCC, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15508284
Modifier l'affichage
Click to view available options
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15508284 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15508284 Fournisseur Macron Fine Chemicals Code fournisseur 428003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.34€
    326.99€ / 500g
    Économisez 137.35€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
  • Répond à la F.C.C. Exigences
  • Produit fabriqué selon les BPF
  • Répond à la N.F. Exigences
  • Produit fabriqué selon les BPF alimentaires
  • MISE EN GARDE : Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement
  • Produit chimique pharmaceutique en vrac
  • Produit chimique alimentaire en vrac
  • Aucun solvant de classe 1,2,3 ou autre n’est utilisé ou produit dans le cadre de la fabrication ou de la purification du produit.
  • Résidus métalliques : Aucun catalyseur métallique ou réactif métallique, tel que défini par la directive EMA EMEA/CHMP/SWP/4446/2000, n’est utilisé dans la production de
    ce matériau.
Spécification
CAS 1306-06-5
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 34,0 à 40,0 %
Formule moléculaire Ca5HO13P3
Numéro MDL MFCD00010904
Clé InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Nom IUPAC Hydroxyde de pentacalcium triphosphaté
Poids moléculaire (g/mol) 502.31
Identification Test réussi
Perte par calcination ≤ 8,0%
Conditionnement Mall POLYSTORMOR