Learn More
Étalon de calcium pour ICP, 1000μ g/ml dans 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ca | 1000 μg/mL |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Standard |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| CAS | 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Certificat d’analyse | Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb. |
| Concentration or Composition Notes | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Formule moléculaire | Ca |
| Numéro MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Clé InChI | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire