Learn More
Norme de calcium : Ca²⁺ à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Description
Norme de calcium : Ca²⁺ à 1000 μg/mL dans H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Méthodes | Chromatographie ionique |
| Noms d’analytes ou de composants | Calcium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Ca |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Synonyme | Ca |
| Formule InChI | InChI=1S/Ca |
| SMILES | [Ca] |
| Afficher plus |