Learn More
Norme de calcium : Ca à 2000 μg/g dans 75 cSt d'huile d'hydrocarbures
Code produit 30310359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30310359 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310359 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOCA2000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
CAS 7440-70-2
Noms d’analytes ou de composants Calcium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ca
Concentration 2000 μg/g
Synonyme Ca
Formule InChI InChI=1 S/Ca
Type de solution Solution unique
SMILES [Ca]
Élément Ca
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix Huile hydrocarbure à 75 cSt
Industry Type CQ industriel
Poids moléculaire (g/mol) 40.078
Quantité 200 g
Poids de la formule 39.963