Learn More
Solution étalon de calcium, pour AAS, 1 mg/ml de Ca dans 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10296390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10296390 100 ml 100mL
10328050 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10296390 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.85€
    23.10€ / 100mL
    Économisez 1.75€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7440-70-2 | Ca | 40.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forme physique Solution
Formule moléculaire Ca
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
CID PubChem 5460341
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:29320
Poids de la formule 40.08
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.