Learn More
Sulfate de calcium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10308310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10308310 100 g Flacon en plastique -
10771614 500 g Flacon en plastique 500g
11924251 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15119253 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10308310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217521000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC calcium ; sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate
Point de fusion 1450.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire CaSO4
Fieser 01,107
Merck Index 15,1708
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Poids de la formule 136.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures