Learn More
Sulfate de calcium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771614 500 g Flacon en plastique 500g
10308310 100 g Flacon en plastique -
11924251 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15119253 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10771614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217525000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    91.65€ / 500g
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC calcium ; sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate
Point de fusion 1450.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire CaSO4
Fieser 01,107
Merck Index 15,1708
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol,practically insoluble in most common organic,solvents
Poids de la formule 136.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.