Learn More
Sulfate de calcium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium sulfate |
| Point de fusion | 1450.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
| Formule linéaire | CaSO4 |
| Fieser | 01,107 |
| Merck Index | 15,1708 |
| Afficher plus |