Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, 98,0-102,0 %, (cristallin/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11460512 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11460512 1 kg
11440512 100 g
11450512 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460512 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219141491
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Sulfate Dihydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Poids de la formule 172.2
Qualité Réactif ACS