Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10083650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10083650 500 g Flacon en plastique 500g
10572544 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10083650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315255000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14, 1706
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Poids de la formule 172.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS