Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Conditionnement Dimensione della confezione
10572544 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10083650 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10572544 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315250025
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14, 1706
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol,practically insoluble in most common organic,solvents
Poids de la formule 172.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.