Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, + de 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10398690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10398690 500 g Flacon en plastique 500g
10462031 25 g Flacon en plastique 25g
11348611 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10398690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225275000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14,1706
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Poids de la formule 172.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique