Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, ≥99%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Code produit 15647750 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15647750 500 g Flacon poly 500g
15637750 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15647750 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur C3771500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate dihydrate
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire CaSO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
Poids de la formule 172.17g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly