Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 11468972 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468972 1 kg 1kg
11453663 250 g 250g
10650331 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468972 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/2360/60
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL 149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 172,17g/mol