Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, extra pur, SLR, précipité, Fisher Chemical
Code produit 10755131 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10755131 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10755131 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/2320/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 10101-41-4
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire CaH4O6S
Numéro MDL 149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Poids de la formule 172.17g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique