Learn More
Le sulfate de calcium dihydraté, Puriss., répond aux spécifications analytiques de NF, E 516, 99,0-101,0 % (basé sur une substance anhydre), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15631100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15631100 1 kg 1kg
15651100 6 x 1 kg 6 pièces
15641100 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15631100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 120561KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux spécifications analytiques NF, E 516, 99,0 à 101,0 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-41-4
Formule moléculaire CaH4O6S
Poids moléculaire (g/mol) 172.16
Numéro MDL MFCD00149625
Clé InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
CID PubChem 24928
ChEBI CHEBI:32583
Nom IUPAC sulfate de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Sulfate Dihydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de NF
Quantité 1 kg
Formule linéaire CaSO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 172,17g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 101 % (basé sur une substance anhydre)
Qualité puriss.