Learn More
Le sulfate de calcium dihydraté, Puriss., répond aux spécifications analytiques de NF, E 516, 99,0-101,0 % (basé sur une substance anhydre), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium sulfate dihydrate |
| Note relative au nom | Puriss., répond aux spécifications analytiques de NF, E 516, 99.0-101.0% (basée sur une substance anhydre) |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 à 101.0% |
| Formule linéaire | CaSO4 · 2H2O |
| Qualité | puriss. |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Densité | 2.320 g/cm3 |