Learn More
Hémihydrate de sulfate de calcium, Honeywell Fluka™
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Sulfate Hemihydrate |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | CaSO4 · 0.5H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 145.15g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
| Qualité | purum |