Learn More
Socorex™ Macropipette à piston en acier inox Calibra Digital 832
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
1 à 10 ml
Précision:
<±1.5 to 0.5%, <0,3 à 0,15 %
<±1.5 to 0.5%, < 0,5 à 0,2 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Certificat d’étalonnage
- Réglage instantané du volume sans bobinage
- Performances inégalées et stabilité de l’étalonnage
- Construction robuste et durable
- Résistance aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV
- Étalonnage par l’utilisateur fiable
- Autoclavables à 121°C/250°F entièrement assemblés
- Chaque instrument porte son propre numéro de série et passe avec succès un contrôle strict des performances attesté par un certificat de CQ individuel
- Garantie : trois ans
Spécification
Spécification
| Précision | <±1.5 to 0.5%, <0,3 à 0,15 % |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Calibra |
| Type | Macropipette |
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Quantité | 1 unité |