Learn More
Socorex™ Macropipette à piston en acier inox Calibra Digital 832
Macropipette numérique précise sur le plan mécanique, robuste et fiable, conçue avec un système de réglage de double came. La macropipette à piston en acier inox Socorex™ Calibra Digital 832 garantit une stabilité d’étalonnage à long terme et élimine les réglages fastidieux du volume.
411.07€ - 419.29€
Spécification
Précision | <±1.5 to 0.5% |
---|---|
Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
Autoclavable | Autoclavable |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Calibra™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10744623
|
Socorex™
832.10 |
1 to 10 mL | <0.3 to 0.15% |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10790442
|
Socorex™
832.02 |
0.2 to 2 mL | <0.5 to 0.2% |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Réglage instantané du volume sans bobinage
- Performances inégalées et stabilité de l’étalonnage
- Construction robuste et durable
- Résistance aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV
- Étalonnage par l’utilisateur fiable
- Autoclavables à 121°C/250°F entièrement assemblés
- Chaque instrument porte son propre numéro de série et passe avec succès un contrôle strict des performances attesté par un certificat de CQ individuel
- Garantie : trois ans
Spécification
<±1.5 to 0.5% | |
Autoclavable | |
Calibra™ | |
1 Each |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). | |
1 | |
Macropipette |