Learn More
Socorex™ MICROPIPETTE CALIBRA 8CX 10-100μL
Code produit. 10350271
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 200 μl
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10350271
Marque: Socorex™ 852.08.010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mechanically robust, precise and reliable, these multi-channel micropipettes use a twin cam setting system for calibration stability. Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes include winding-free, instant volume adjustment.
  • Multi-channel micropipettes with winding-free, instant volume adjustment.
  • Long-term performance stability.
  • Shock, heat, chemical and UV-light resistance.
  • Reliable user calibration.
  • Comfort and safety.
    • Easy and glove friendly volume setting and tip ejection.
  • Instant volume setting.
    • Twin cam system with pre-calibrated steps for true digital volume
      entry and numerical display.
    • Fast setting of key volumes - secondary increments changed only if required.
  • 360° rotating volumetric module.
  • Sequential tip ejection.
  • Autoclavable at 121°C / 250°F
Spécification
Précision < ±3,5 % - < ±1,5 %, <3.0% - <1.0%
Certifications/Conformité EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices).
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Matériau Plastique
Modèle Digital 852
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Calibra
Type Micropipette
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Incréments 0.5μL
Quantité 1 unité
Résistance Shock, Heat, Chemicals and UV-light
Garantie 36 mois