Learn More
Socorex™ MICROPIPETTE CALIBRA 8CX 10-100μL
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 200 μl
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pipette Calibra™ digital
• Réglage de volume instantané
• Entièrement autoclavable
• Fiabilité à long terme
• Construction robuste et durable
• Particulièrement résistante aux chocs, vapeurs et hautes températures
• Piston inox ou ETFE
• Réglage instantané du volume
• Double système de cylindres avec butées pré-étalonnées. Réglage des volumes principaux exemple 10 à 50μL en un demi-tour de molette en position normale.Réglage des volumes intermédiaires exemple 50 à 55,5μL en un demi-tour de molette en
• Position tirée
• Maintien des performances à long terme
• Bague crantée: réglage du volume stable
• Pas de modification intempestive du volume
• Fiabilité du calibrage
• La stabilité de réglage du volume espace les besoins en calibrage
• Calibrage simple et rapide
• Clé fournie
• Micropipette multicanaux Calibra™ digital 852
• Réglage de volume instantané
• Entièrement autoclavable
• Fiabilité à long terme
• Construction robuste et durable
• Particulièrement résistante aux chocs, vapeurs et hautes températures
• Piston inox ou ETFE
• Réglage instantané du volume
• Double système de cylindres avec butées pré-étalonnées. Réglage des volumes principaux exemple 10 à 50μL en un demi-tour de molette en position normale.Réglage des volumes intermédiaires exemple 50 à 55,5μL en un demi-tour de molette en
• Position tirée
• Maintien des performances à long terme
• Bague crantée: réglage du volume stable
• Pas de modification intempestive du volume
• Fiabilité du calibrage
• La stabilité de réglage du volume espace les besoins en calibrage
• Calibrage simple et rapide
• Clé fournie
• Micropipette multicanaux Calibra™ digital 852
Spécification
Spécification
| Précision | <±1.0% - <±0.7%, <1.0% - <0.4% |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Calibra |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 10 à 100 μl |
| Incréments | 0.5μL |
| Quantité | 1 unité |
| Afficher plus |