Learn More
Solutions tampons d’étalonnage, Hanna Instruments™
Description
- Solution tampon d’étalonnage pH 4,01 de qualité supérieure
- Étiquette à code couleur pour une identification aisée de la valeur des tampons pH
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- Tampon pour étalonnage du pH 4,01 produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978
- Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
- Complet avec électrode de pH, sonde de température, tampons d’étalonnage, électrolyte de remplissage de référence, solutions de nettoyage et support de sonde
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| pH | 4.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20 ml |
| Type de solution | Tampon |
| Formule | Solution de tampon aqueuse |
| Odeur | Inodore |