Learn More
Solutions tampons d’étalonnage, Hanna Instruments™
Code produit 10799061
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 ml
230 ml
1 L
pH:
4.01
9.18
10.01
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité pH unitSize
10799061 20 ml 10.01 25 pièces
10356151 20 ml 4.01 25 pièces
10767693 20 ml 9.18 -
11564307 230 ml 9.18 1 pièce
10152511 1 L 10.01 -
11574277 1 L 4.01 1 pièce
10020921 1 L 4.01 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10799061 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70010P
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Solution tampon d'étalonnage de qualité supérieure avec des valeurs rapportées précises à +/- 0,01 pH à 25 °C.
  • Solution tampon d’étalonnage pH 10,01 de qualité supérieure
  • 25 sachets contenant 20 ml de tampon
  • Étiquette à code couleur pour une identification aisée de la valeur des tampons pH
  • Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
  • Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
  • Utilise des sels de grande pureté, de l’eau déionisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
  • Environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
  • La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
  • Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
  • Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Couleur Incolore
pH 10.01
Forme physique Liquide
Quantité 20 ml
Type de solution Tampon
Formule Solution tampon aqueuse
Odeur Inodore