Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720
Chambres BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Chambres BINDER MKT 115, MKT 240, MKT 720
Points d’étalonnage:
15 à 18 points de mesure
1 point de mesure
27 points de mesure
9 points de mesure
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesures à des températures spécifiques
- Certificat inclus
- Plusieurs points de mesure
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720 |
| Description | Certificat d’étalonnage, température : pour la mesure de la température au centre de la chambre à une température spécifique |
| Points d’étalonnage | 1 point de mesure |
| Durée | 60 to 120 min. |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage, température |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la température |