Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température et humidité
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Points d’étalonnage:
1 point de mesure
27 points de mesure
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un point de mesure de l’humidité
- Certificat inclus
- Point de mesure de l’humidité au centre de la chambre
- Mesure de la température (conformément à la norme DIN12880) et de l’humidité à 25°C / 60 % de HR ou à des valeurs spécifiées
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 |
| Description | Certificat d’étalonnage, température et humidité : mesure au centre de la chambre à 25°C / HR 60 % ou aux valeurs de test spécifiées |
| Points d’étalonnage | 1 point de mesure |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage, température et humidité |
| À utiliser avec (application) | Mesure de température et d’humidité |