Learn More
Rotronic™ Dispositif de calibrage pour sondes de 5 mm HygroClip
Code produit. 11960675
Code produit. 11960675
Marque: Rotronic™ ER05
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kit d'étalonnage humidité
• Etalon certifié, les 5 ampoules de 5mL
• Pour sonde φ 5mm
• Inclus avec certificat d'étalonnage SCS (reconnu Cofrac), durée conservation 10 ans. Tolérance ±0,1% HR.