Learn More
Solution d’étalonnage, Hanna Instruments™
Code produit 11584277
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
4.01
7.01
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
11584277 4.01 1 pièce
10228700 4.01 -
11574297 7.01 1 pièce
10177040 7.01 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11584277 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI7004L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser dans l’étalonnage. La solution d’étalonnage Hanna Instruments™ est spécialement formulée pour expirer 5 ans après la fabrication de flacons non ouverts.
  • Haute qualité
  • Le numéro du lot et la date de péremption figurent sur l’étiquette
  • Étanche à l’air avec un joint inviolable pour garantir la qualité de la solution
  • Traçabilité NIST et fourni avec certificat d’analyse
  • Identification facile des différentes valeurs de tampon
  • La solution ne contient pas de colorants pouvant colorer la cellule de référence de l’électrode de pH
Spécification
Couleur Sans désignation
Certificat d’analyse Yes
pH 4.01
Quantité 500 mL
Traçabilité au NIST Yes